Principaux documents
CH4182076182
ChemBridge Corporation
(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-3-9-6(2)7(5-10)4-8-9/h4,10H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
FGYVPWYZXQJMNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027091
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027091_sds.pdf