Principaux documents
CH4182075973
ChemBridge Corporation
2-cyclohexyl-5-pyrimidinecarbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclohexyl-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c14-8-9-6-12-11(13-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5H2
Clé InChI
FDLLJEWSIWXXEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026760
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026760_sds.pdf