Principaux documents
CH4182075941
ChemBridge Corporation
1-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-4(9)5-6-3-7-8(5)2/h3H,1-2H3
Clé InChI
ONQBPRJENODVPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026611
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026611_sds.pdf