Principaux documents
CH4182075498
ChemBridge Corporation
2-(cyclopentyloxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(cyclopentyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-9-10-5-1-4-8-12(10)14-11-6-2-3-7-11/h1,4-5,8-9,11H,2-3,6-7H2
Clé InChI
QFTDHKYNVLTLPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002832
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002832_sds.pdf