Principaux documents
CH4182074895
ChemBridge Corporation
3-propylmorpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-propylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-3-7-6-9-5-4-8-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
ACDQSRFDVDVZRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4021666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4021666_sds.pdf