Principaux documents
CH4182074654
ChemBridge Corporation
[3-(methoxymethoxy)phenyl](pyridin-2-yl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.26
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(methoxymethoxy)phenyl](2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-10-18-12-6-4-5-11(9-12)14(16)13-7-2-3-8-15-13/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
VKCQLUAVVXDJHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000094
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000094_sds.pdf