Principaux documents
CH4102153706
ChemBridge Corporation
3-[(cyclobutylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(cyclobutylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-8-5-6-10(13(16)17)7-11(8)14-12(15)9-3-2-4-9/h5-7,9H,2-4H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
DTAZEQDCEJDDAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071787
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071787_sds.pdf