Principaux documents
CH4102153618
ChemBridge Corporation
3-[(3,3-dimethylbutanoyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(3,3-dimethylbutanoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)8-11(15)14-10-6-4-5-9(7-10)12(16)17/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
FLPJVCYHCRNXQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071546
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071546_sds.pdf