Principaux documents
CH4102153177
ChemBridge Corporation
3-(azepan-1-ylcarbonyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-azepanylcarbonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12-7-5-6-11(10-12)13(16)15-8-3-1-2-4-9-15/h5-7,10H,1-4,8-9,14H2
Clé InChI
HYPNOUVIFRUUJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9040177
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9040177_sds.pdf