Principaux documents
CH4102153036
ChemBridge Corporation
4-[(methoxyacetyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(methoxyacetyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-15-6-9(12)11-8-4-2-7(3-5-8)10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
QKEARDCGZKOBMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7826893
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7826893_sds.pdf