Principaux documents
CH4102152324
ChemBridge Corporation
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H15NO/c1-10-6-7-13(8-11(10)2)15(17)12-4-3-5-14(16)9-12/h3-9H,16H2,1-2H3
Clé InChI
OLVMPYGFMSAMBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5233558
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5233558_sds.pdf