Principaux documents
CH4102152265
ChemBridge Corporation
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-9-5-6(4-8-9)2-3-7(10)11/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ZTSFRVGFCBTSDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4402797
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4402797_sds.pdf