Principaux documents
CH4102152237
ChemBridge Corporation
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N4O2/c11-5(12)4-8-6-7-2-1-3-10(6)9-4/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
SIJYLNWLBGNWSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4401880
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4401880_sds.pdf