Principaux documents
CH4102151076
ChemBridge Corporation
3-[(dimethylamino)methyl]benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-11(2)7-9-4-3-5-10(6-9)8-12/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Clé InChI
FHKTUGAQZLCFTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014711
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014711_sds.pdf