Principaux documents
CH4102149975
ChemBridge Corporation
3-amino-3-(5-bromo-2-furyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-bromo-2-furyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c8-6-2-1-5(12-6)4(9)3-7(10)11/h1-2,4H,3,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
GHSGHNSPJVMADK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009499
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009499_sds.pdf