Principaux documents
CH4102149858
ChemBridge Corporation
1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-3-9-6(2)7(5-10)4-8-9/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BVTRLDWWMDFELV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4001943
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001943_sds.pdf