Principaux documents
CH4102149776
ChemBridge Corporation
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-6-4-7(2)10(9-6)5-8(3)11/h4H,5H2,1-3H3
Clé InChI
ROLPGYNPJZZIGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004439
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004439_sds.pdf