Principaux documents
CH4102149591
ChemBridge Corporation
2-(5-methyl-2-furyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-methyl-2-furyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10O2/c1-9-6-7-12(14-9)11-5-3-2-4-10(11)8-13/h2-8H,1H3
Clé InChI
XBNQFPPQJHCVIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003500
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003500_sds.pdf