Principaux documents
CH4102149516
ChemBridge Corporation
3-(pyridin-2-ylmethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-pyridinylmethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c15-9-11-4-3-6-13(8-11)16-10-12-5-1-2-7-14-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
SFDUHLLXTUKHRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003170
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003170_sds.pdf