Principaux documents
CH4102022454
ChemBridge Corporation
5-bromo-2-(ethylamino)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(ethylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9(12)13/h3-5,11H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
GECLABGJKKFNJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9037567
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9037567_sds.pdf