Principaux documents
CH4100874350
ChemBridge Corporation
4-(3-acetyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3-acetyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-9-8-14(11(3)17)10(2)16(9)13-6-4-12(5-7-13)15(18)19/h4-8H,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
KGJRYCFRNREEOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9003047
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9003047_sds.pdf