Documents
CH4068772230
ChemBridge Corporation
[(6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.31
Numéro MDL:
Iupac Name
[(6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S2/c1-5-2-6-8(14-3-7(12)13)10-4-11-9(6)15-5/h2,4H,3H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
UADAVIOFIOBDAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9024416
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9024416_sds.pdf