Principaux documents
CH4061520567
ChemBridge Corporation
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-5-3-8(10)4-6-9/h2-6,11H,1,7,10H2
Clé InChI
ZAYPEKUIXUZNDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7992085
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7992085_sds.pdf