Principaux documents
CH4026586118
ChemBridge Corporation
2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)16-7-12(15)14-13/h4-6,8H,7,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
XNNCMHHVTBHQHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015233
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015233_sds.pdf