Principaux documents
CH4026586113
ChemBridge Corporation
2-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c10-11-9(12)4-13-6-1-2-7-8(3-6)15-5-14-7/h1-3H,4-5,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
NRQLPJMIINRJGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015210
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015210_sds.pdf