Principaux documents
CH4026586107
ChemBridge Corporation
2-phenyl-2-(phenylthio)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-phenyl-2-(phenylsulfanyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C14H14N2OS/c15-16-14(17)13(11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,15H2,(H,16,17)
Clé InChI
BLBSXELGHYWXGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014959
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014959_sds.pdf