Principaux documents
CH4026586006
ChemBridge Corporation
(2-chloro-4-fluorophenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-chloro-4-fluorophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c9-6-3-5(10)1-2-7(6)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
ZCRBVVKRZYTNFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013821
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013821_sds.pdf