Key Documents
CH4017936983
ChemBridge Corporation
2-(2-formyl-6-methoxyphenoxy)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-formyl-6-methoxyphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-7(11(13)14)16-10-8(6-12)4-3-5-9(10)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
DXXCAUDRFSLKGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6743497
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6743497_sds.pdf