Principaux documents
CH4017936732
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-hydrazino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10N4S/c10-13-8-7-5-2-1-3-6(5)14-9(7)12-4-11-8/h4H,1-3,10H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
VZXTYNJVVIGIIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004603
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004603_sds.pdf