Principaux documents
CH4017910681
ChemBridge Corporation
5-chloro-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.62
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7ClO4/c1-14-7-4-6(11)2-5-3-8(10(12)13)15-9(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
SJIWXWCGQMFLNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6730122
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6730122_sds.pdf