Principaux documents
CH4017901917
ChemBridge Corporation
9-ethyl-1-oxo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.29
Numéro MDL:
Iupac Name
9-ethyl-1-oxo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-2-16-12-7-6-9(15(18)19)8-11(12)10-4-3-5-13(17)14(10)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
NRVYAFJBOIBMBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6150516
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6150516_sds.pdf