Principaux documents
CH4017885171
ChemBridge Corporation
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7(12-8(2)13)9-3-5-10(11)6-4-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
DRRCKKJEBGEBGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5587422
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5587422_sds.pdf