Principaux documents
CH4005990350
ChemBridge Corporation
2-(4-bromo-2-methylphenoxy)-N-(3-chloro-4-methylphenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-bromo-2-methylphenoxy)-N-(3-chloro-4-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C16H15BrClNO2/c1-10-3-5-13(8-14(10)18)19-16(20)9-21-15-6-4-12(17)7-11(15)2/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
BQYAEMDDLAACKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7003040
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7003040_sds.pdf