Principaux documents
CH4005944026
ChemBridge Corporation
2-{[(1-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)amino]methyl}phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-{[(1-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)amino]methyl}phenol
Inchi Code
1S/C18H21N3O/c1-2-3-12-21-16-10-6-5-9-15(16)20-18(21)19-13-14-8-4-7-11-17(14)22/h4-11,22H,2-3,12-13H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
SERVSPLCWYKOOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6527512
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6527512_sds.pdf