Principaux documents
CH4005926512
ChemBridge Corporation
4-ethyl-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethyl-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-3-8-6-11(14)15-12-7(2)10(13)5-4-9(8)12/h4-6,13H,3H2,1-2H3
Clé InChI
KZHWXVVQAXXHQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6370191
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6370191_sds.pdf