Key Documents
CH4005903130
ChemBridge Corporation
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-6-2-3-8(7(10)4-6)13-5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
CKBRNCLZMLTJDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6083304
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6083304_sds.pdf