Principaux documents
CH4005864432
ChemBridge Corporation
3-ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-4-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.33
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethyl-6-methoxy-2-methyl-4-quinolinyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C13H15NOS/c1-4-10-8(2)14-12-6-5-9(15-3)7-11(12)13(10)16/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
GWRODOLHHOXXKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5687634
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5687634_sds.pdf