Principaux documents
CH4005857549
ChemBridge Corporation
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.25
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3S/c8-7-10-9-6(11-7)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H2,8,10)
Clé InChI
MGSBORAJOCQFOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5651299
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5651299_sds.pdf