Principaux documents
CH4005823239
ChemBridge Corporation
2-(4-ethoxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-ethoxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-3-17-12-8-9(2)14-13(15-12)10-6-4-5-7-11(10)16/h4-8,16H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QVZQYJUIBVNIAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5339944
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5339944_sds.pdf