Principaux documents
CH4005790945
ChemBridge Corporation
9-hydroxy-2,4-dimethylpyrido[1,2-a]pyrimidin-5-ium perchlorate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
9-hydroxy-2,4-dimethylpyrido[1,2-a]pyrimidin-5-ium perchlorate
Inchi Code
1S/C10H10N2O.ClHO4/c1-7-6-8(2)12-5-3-4-9(13)10(12)11-7;2-1(3,4)5/h3-6H,1-2H3;(H,2,3,4,5)
Clé InChI
QFLISURJTPOAJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
ClO4
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5110232
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5110232_sds.pdf