Key Documents
P-185
Supelco
Pyridine-2-aldehyde-DNPH solution
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3), certified reference material, ampule of 2 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Pyridine-2-aldehyde-DNPH solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3)
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup