Principaux documents
C-261
Supelco
Crotonaldéhyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Crotonaldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
100 MG
417,00 $
417,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
417,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
417,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
vial of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Pf
192-195 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Clé InChI
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable