Key Documents
B27321734002
BioBlocks, Inc.
8-Ethylquinoline-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.24
Iupac Name
8-ethyl-3-quinolinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c1-2-8-4-3-5-9-6-10(12(13)15)7-14-11(8)9/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,15)
Clé InChI
NWMDUEBQHAONRR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU2533