Principaux documents
ATCH1F1C577C
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,2-dimethylpropanoyl)proline
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
PKLZSYAHHJSOFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA045107
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA045107