Principaux documents
ATC456776856
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(2-Oxocyclohexyl)acetyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.63
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-oxocyclohexyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h6H,1-5H2
Clé InChI
OBFOXCFZTVKHKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09941
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09941