Principaux documents
ATC311768936
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-Cycloheptylpiperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cycloheptylpiperazine
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-2-4-6-11(5-3-1)13-9-7-12-8-10-13/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
CHSINHUYLALJPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03837
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03837