Principaux documents
ATC311768460
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.37
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H20N2S/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-4-6-13-7-5-9/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
JQYOZZMLTAZELM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00608
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00608