Principaux documents
ATC311768436
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(2-Furylmethyl)sulphonyl]ethanethioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)sulfonyl]ethanethioamide
Inchi Code
1S/C7H9NO3S2/c8-7(12)5-13(9,10)4-6-2-1-3-11-6/h1-3H,4-5H2,(H2,8,12)
Clé InChI
TZQWZFLBMQSOPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00419
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00419