Principaux documents
ATC311768165
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methylnicotinohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methylnicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5-6(7(11)10-8)3-2-4-9-5/h2-4H,8H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
YQSHPGUURTXVDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203