Principaux documents
ATC311767051
Atlantic Research Chemicals Ltd
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9NOS/c1-4-6(3-8)9-5(2)7-4/h8H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BRQKYVQSAUQHNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HM00602
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HM00602